Documenti fondamentali
GF10844704
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinonimo/i:
ES361090
Scegli un formato
5 EA
777,00 €
10 EA
1.410,00 €
777,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
777,00 €
10 EA
1.410,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
777,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 108-447-04
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.125 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)