Documenti fondamentali
GF50857072
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 2000 g, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ES366300
Scegli un formato
1 EA
658,00 €
658,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
658,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
658,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 508-570-72
Peso
2000 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)