Documenti fondamentali
GF50550285
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 900 × 900 mm, thickness 0.6 mm
Sinonimo/i:
FE228720
Scegli un formato
1 EA
1.060,00 €
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.060,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1.060,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 505-502-85
Apertura nominale
0.54 mm
Misura
900 × 900 mm
Spessore
0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)