Documenti
GF47211870
Stainless steel - AISI 316
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, nominal aperture 0.085 mm, size 300 × 300 mm, wire diameter 0.05 mm
Sinonimo/i:
FE248703
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 472-118-70
Apertura nominale
0.085 mm
Misura
300 × 300 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3