Documenti fondamentali
GF48558998
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
FP341440
Scegli un formato
1 EA
318,00 €
318,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
318,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
318,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 485-589-98
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)