GF47182169
Zinc
foil, 10mm disks, thickness 0.005mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Zinc, ZN000110
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 471-821-69
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
10 mm × 0.005 mm
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)