357553
Nickel
foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
Scegli un formato
18,10 €
Prezzo di listino36,20 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
18,10 €
Prezzo di listino36,20 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.5 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Quantità
- 25×25 mm (approximately 2.8 g)
- 50×50 mm (approximately 11.2 g)
- 100×100 mm (approximately 44.8 g)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.