Documenti fondamentali
GF47027112
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness
Sinonimo/i:
MG010350
Scegli un formato
1 EA
242,00 €
5 EA
1.300,00 €
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
242,00 €
5 EA
1.300,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 470-271-12
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)