Documenti fondamentali
GF42221180
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 1 m, wall thickness 0.17 mm
Sinonimo/i:
AM307013
Scegli un formato
1 EA
156,00 €
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
156,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 422-211-80
Lunghezza
1 m
Spessore delle pareti
0.17 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)