Documenti fondamentali
GF41891520
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), fiber, tex number 22, L 200 m, filament diameter 0.0211mm
Sinonimo/i:
FP305722
Scegli un formato
1 EA
284,00 €
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
284,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
284,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 418-915-20
Lunghezza
200 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)