GF81135132
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), fiber, tex number 22, L 100 m, filament diameter 0.0211mm
Sinonimo/i:
FP305722
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 811-351-32
Lunghezza
100 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3