Documenti fondamentali
GF41637247
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.55mm, L 100 mm, wall thickness 0.025 mm
Sinonimo/i:
IM307050
Scegli un formato
1 EA
239,00 €
5 EA
968,00 €
10 EA
1.770,00 €
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
239,00 €
5 EA
968,00 €
10 EA
1.770,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 416-372-47
Lunghezza
100 mm
Spessore delle pareti
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)