GF51558093
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.55mm, L 1000 mm, wall thickness 0.025 mm
Sinonimo/i:
IM307050
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 515-580-93
Lunghezza
1000 mm
Spessore delle pareti
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3