934054
Aluminum oxide
gamma phase, nanopowder, 5 nm avg. part. size, 99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
γ-Al2O3, Cubic aluminium oxide, Gamma-alumina, Gamma-aluminum(III) oxide, Alumina
Saggio
99.95% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
Composizione
Al2O3
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimens. media delle particelle
5 nm
Dimensione particelle
5 nm
Punto di fusione
2040 °C (lit.)
Densità bulk
0.18 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio