Documenti fondamentali
GF40921927
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 12.7 mm, L 200 mm, condition bearing grade
Sinonimo/i:
AM317981
Scegli un formato
1 EA
679,00 €
679,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
679,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
679,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 409-219-27
Lunghezza
200 mm
Diametro
12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)