Documenti fondamentali
GF40770435
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 1 m, filament diameter 0.015mm
Sinonimo/i:
SI675721
Scegli un formato
1 EA
227,00 €
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
227,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 407-704-35
Lunghezza
1 m
Diametro
0.015 mm , filament diameter
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)