Documenti
GF47017650
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 10 m, filament diameter 0.015mm
Sinonimo/i:
SI675721
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 470-176-50
Lunghezza
10 m
Diametro
0.015 mm , filament diameter
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation