Documenti fondamentali
GF40646695
Alumina
rod, 1.5 mm diameter, length 100 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607915
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 406-466-95
Lunghezza
100 mm
Diametro
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)