EP5427743006
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 90 - 110 mm tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
Scegli un formato
105,00 €
Scegli un formato
About This Item
105,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 1 x 90 - 110 mm tube, large rotor bore
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427743006 (Global)
Parametri
7,129 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)