Documenti fondamentali
GF38924310
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, max. particle size 45 micron, weight 50 g, condition atomized
Sinonimo/i:
FF216040
Scegli un formato
1 EA
323,00 €
323,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
323,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
323,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 389-243-10
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)