Documenti fondamentali
GF38885125
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, topas 5013l-10
Sinonimo/i:
AC311075
Scegli un formato
1 EA
252,00 €
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
252,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
252,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 388-851-25
Lunghezza
1 m
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)