GF57788454
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.7 mm
Sinonimo/i:
AL607060
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 577-884-54
Lunghezza
100 mm
D.E.
3.0 mm
Spessore delle pareti
0.7 mm