Documenti fondamentali
GF37437307
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 0.5m coil, 0.025mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE240236
Scegli un formato
1 EA
297,00 €
297,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
297,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
297,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 374-373-07
Misura × spessore
0.5 m × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)