Documenti fondamentali
GF36444999
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g, 99.999%
Sinonimo/i:
FE236010
Scegli un formato
1 EA
296,00 €
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
296,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
296,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.999%
Stato
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 364-449-99
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)