GF35925521
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
IN080200
Descrizione
not light tested (nlt)
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 359-255-21
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.05 mm