Documenti fondamentali
920169
Sigma-Aldrich
Tin (IV) oxide nanosheets
Sinonimo/i:
SnO2 nanosheet
Scegli un formato
10 ML
254,00 €
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
254,00 €
About This Item
Formula condensata:
SnO2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Stringa SMILE
[Sn](=O)=O
InChI
1S/2O.Sn
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tin(IV) oxide (SnO2) nanosheets are an attractive choice for creating stable and high-performance perovskite solar cells due to its wide bandgap, increased electron mobility, and high stability. SnO2 has a higher bandgap (at 3.8 eV), and the conduction band edge exhibits a 300 mV positive shift compared to TiO2, which results in lower photocatalytic activity and higher device stability. The charge mobility of SnO2 is almost two orders of magnitude higher than that of TiO2 and has a lower trap density than TiO2. Finally, SnO2 nanosheets materials have an advantage over typical TiO2 materials in flexible and low-temperature applications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mesoporous SnO2 nanoparticle films as electrontransporting material in perovskite solar cells
Li Y, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 28424-28424 (2015)
Low-temperature SnO2-based electron selective contact for efficient and stable perovskite solar cells.
Song J, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 10837-10844 (2015)
Takumi Kinoshita et al.
Nature communications, 6, 8834-8834 (2015-11-06)
The extension of the light absorption of photovoltaics into the near-infrared region is important to increase the energy conversion efficiency. Although the progress of the lead halide perovskite solar cells is remarkable, and high conversion efficiency of >20% has been