Vai a
1.12201
Indium(III) oxide
99.5+
Sinonimo/i:
Indium(III) oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Spedizione prevista il27 luglio 2026daMerck S.p.A
75,20 €
10 g
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
98,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
In2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.63
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-193-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
75,20 €
Spedizione prevista il27 luglio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
mp
2000 °C
density
7.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[In+3].[In+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.109821.122201.12276
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
mp
2000 °C
mp
2315 °C
mp
2315 °C
mp
2272 °C
density
7.18 g/cm3 at 20 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
density
7.24 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium(III) oxide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hi, what is the particle size, pore size, and surface area of In2O3 ?
    1 risposta
    1. The particle size, pore size, or surface area has not been determined for this product.