Documenti fondamentali
GF34668478
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT055121
Scegli un formato
1 EA
355,00 €
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
355,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 346-684-78
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)