Documenti
GF48336352
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.5 mm diameter, length 0.2 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT055150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 483-363-52
Lunghezza
0.2 m
Diametro
0.5 mm