Documenti fondamentali
GF29810954
Polyetherimide
(PEI), sheet, thickness 1.6 mm, size 300 × 300 mm, clear amber
Sinonimo/i:
EI313020
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 298-109-54
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1.6 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)