Documenti fondamentali
GF94326374
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.5 mm, L 2 m, clear amber
Sinonimo/i:
EI311350
Scegli un formato
1 EA
1.880,00 €
1.880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.880,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 943-263-74
Lunghezza
2 m
Spessore
0.5 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)