Documenti fondamentali
GF29045808
Manganese
foil, thickness 0.016 mm, size 50 × 50 mm, purity 98.7%
Sinonimo/i:
MN000171
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mn
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141724
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98.7%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 290-458-08
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.016 mm
P. ebollizione
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)