Documenti fondamentali
GF28718051
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 287-180-51
Lunghezza
25 mm
Diametro
12.7 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)