Documenti fondamentali
GF27430017
Polystyrene
(PS), powder, mean particle size 250micron, weight 100 g, condition homopolymer
Sinonimo/i:
ST316051
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 274-300-17
Peso
100 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)