Key Documents
GF25179183
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
1m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL185150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 251-791-83
L × diam.
1 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)