Documenti
GF32200557
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
TI176010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 322-005-57
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3