Documenti fondamentali
GF24391650
Polyphenylenesulfide - 20% Carbon Fiber Reinforced
(PPS - 20% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, black
Sinonimo/i:
SU356310
Scegli un formato
1 EA
466,00 €
466,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
466,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
466,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 243-916-50
Peso
1000 g
Colore
black
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)