GF23463165
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 145440
Saggio
≥99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 234-631-65
Lunghezza
1 m
Diametro
0.38 mm