Documenti fondamentali
GF85239502
Thoriated tungsten
wire, 0.5 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 145450
Scegli un formato
1 EA
314,00 €
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
314,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 852-395-02
Lunghezza
1 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)