Documenti
GF18976292
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 0.5 mm diameter, length 30 mm
Sinonimo/i:
W 607900
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 189-762-92
Lunghezza
30 mm
Diametro
0.5 mm