Documenti fondamentali
GF35160005
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 5.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
W 603400
Scegli un formato
1 EA
348,00 €
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
348,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 351-600-05
Misura
25 × 25 mm
Spessore
5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)