Documenti fondamentali
GF17444426
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 1.14mm inside diameter
Sinonimo/i:
CU137300
Scegli un formato
1 EA
273,00 €
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
273,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 174-444-26
Lungh. × spessore
500 mm × 0.18 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.14 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)