Documenti fondamentali
GF15990857
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 10 m, coil width 25.4 mm
Sinonimo/i:
NI050237
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 159-908-57
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
25.4 mm
Spessore
0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)