Documenti
GF17336190
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.047 mm, size 250 × 250 mm, polymer thickness 0.012mm
Sinonimo/i:
ES361620
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 173-361-90
Misura
250 × 250 mm
Spessore
0.047 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3