GF00272821
Polyethylene Naphthalate
(PEN), laminate, thickness 0.05 mm, size 250 × 250 mm, polymer thickness 0.012mm
Sinonimo/i:
ES361621
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 002-728-21
Misura
250 × 250 mm
Spessore
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3