Documenti fondamentali
GF15903446
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 5 mm, size 50 × 50 mm
Sinonimo/i:
FP353050
Scegli un formato
1 EA
314,00 €
5 EA
1.190,00 €
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
314,00 €
5 EA
1.190,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 159-034-46
Misura
50 × 50 mm
Spessore
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)