Documenti
GF16293607
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 1.5 mm, size 50 × 50 mm, tolerance +/-0.3 mm
Sinonimo/i:
FP353015
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 162-936-07
Misura
50 × 50 mm
Spessore
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3