Documenti fondamentali
GF15496577
Polybutylene Terephthalate - 30% Glass Fiber Reinforced
(PBT 30% GFR), rod, diam. 40 mm, L 1000 mm, condition machining feedstock
Sinonimo/i:
ES357940
Scegli un formato
1 EA
636,00 €
636,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
636,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
636,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 154-965-77
Lunghezza
1000 mm
Diametro
40 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)