GFDX083000
Tampone diagnostico in fibra di vetro, strisce da 8 mm x 300 mm, 100 pz.
filter W × L 8 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Sinonimo/i:
Tampone diagnostico in fibra di vetro, Tampone coniugato, Tampone diagnostico, Tampone in fibra di vetro
Confezionamento
pack of 100 strips
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SureWick®
Larghezza
8 mm
filter W × L
8 mm × 300 mm
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- I tamponi in fibra di vetro SureWick® hanno un basso livello di estraibili ed un′eccellente affidabilità.
- Garantiscono un flusso del campione e una veicolazione del reagente sicuri e regolari.
- Presentano uno spessore, un volume del letto e una qualità della superficie uniformi.
- Tempi di consegna e di produzione (lead time) rapidi.
- Supporto tecnico eccellente.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1