Documenti
GF36441873
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 500 mm, black
Sinonimo/i:
AN337920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 364-418-73
Lunghezza
500 mm
Diametro
20 mm
Colore
black